Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.
- Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
- Ideal para análisis de confirmación
- Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
- Sangrado muy bajo ideal para el análisis por GCMS
- Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recomendada para:
- Pesticidas y herbicidas
- Ácidos de rosina
- Ésteres de ftalato
- Triglicéridos
- Esteroles
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 300/320 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ácidos de resina, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos, GC/MS para esteroles |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polaridad media |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.