Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-17MS
Código de producto. 10127704 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
1.5μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10127704 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10648915 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10311315 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10487904 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10497904 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10723877 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10219714 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10732537 15 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10147374 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10698715 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10650256 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10764837 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10300835 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10279414 15 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10620826 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10076114 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10703107 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10703297 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10774837 15m 0,53 mm 1.5μm cada uno
10177614 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
12967131 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
21 options
Código de producto. 10127704
Marca: Thermo Scientific™ 260892980
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas para aplicaciones de GCMS que requieren más polaridad que una columna de fenil al 5 %.
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-17MS Thermo Scientific™ son adecuadas especialmente para aplicaciones de GCMS que requieren mayor polaridad que una columna de fenil de 5 %.
  • Fase de polaridad media del 50 % de difenilo/50 % de dimetil polisiloxano
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Excelente inercia para compuestos activos como pesticidas
  • Sangrado muy bajo ideal para el análisis por GCMS
  • Similar a Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recomendada para:
  • Pesticidas y herbicidas
  • Ácidos de rosina
  • Ésteres de ftalato
  • Triglicéridos
  • Esteroles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 300/320 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-17 MS
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ácidos de resina, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos, GC/MS para esteroles
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 1 um; 0,53 mm de diámetro interior; 30 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.