Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Código de producto. 10076214 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
1.5 micras
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10076214 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10628725 10 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10096064 60 m 0,32 mm 1,5 µm cada uno
10158084 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10331015 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10187844 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10066214 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10566185 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10381205 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10437524 60m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10447524 15m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10086024 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10330975 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10249614 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10565435 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10678525 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10016274 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10468294 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10197754 60m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10065984 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10108054 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10574685 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10732927 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10640836 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10649295 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10555815 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10752727 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10406764 60m 0,53 mm 1 μm cada uno
10371545 15m 0,53 mm 1.5 micras cada uno
10127884 30m 0,32 mm 1.5 micras cada uno
10321385 30m 0,53 mm 1.5 micras cada uno
10310835 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10610836 60m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Código de producto. 10076214 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260901540
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
  • Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
  • Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
  • Óptima para análisis de confirmación
  • Equivalente a la fase G46 de USP
  • Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 260/280 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1701 MS
Tipo USP G46
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,25 mm de diámetro interior; 60 m de longitud
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.