Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Código de producto. 10792147 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
75m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,4 µm
1,5 µm
1.5μm
1,8 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10792147 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10514465 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10187544 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10259834 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10025834 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10219134 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10712917 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10660056 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10774637 60 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10167894 15 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10046314 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10499244 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10341305 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10076074 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10229184 30m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10036124 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10391015 60 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10320835 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10075984 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10036034 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10321315 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10381355 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10117334 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10127334 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10230295 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10641026 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10301025 60 m 0,25 mm 1,4 µm cada uno
10792337 15m 0,53 mm 1.5μm cada uno
10487134 30 m 0,32 mm 1,5 µm cada uno
10487324 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10229134 30 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10784637 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10406954 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10565815 60 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10437724 105m 0,53 mm 3 μm cada uno
10117424 75m 0,53 mm 3 μm cada uno
36 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10792147
Brand: Thermo Scientific™ 260912360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
  • Fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenilo/94 % de dimetil polisiloxano
  • Vida útil más larga
  • Excelente inercia
  • Equivalente a la fase G43 de USP
  • Similares a: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recomendada para:
  • Alcoholes
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Oxigenados
  • Disolventes residuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Temperatura máxima 260/280 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1301 MS
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) ECD y GC/MS para alcoholes, ECD y GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, ECD y GC/MS para oxigenados, ECD y GC/MS para disolventes residuales
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 60 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 0,5 um; 0,32 mm de diámetro interior; 60 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.