Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Código de producto. 10187544 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
75m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,4 µm
1,5 µm
1.5μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
cada uno
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10187544 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10514465 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10259834 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10025834 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10219134 30 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10712917 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10660056 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10774637 60 m 0,53 mm 0,25 μm cada uno
10167894 15 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10046314 15m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10499244 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10341305 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10076074 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10229184 30m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10036124 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10792147 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10391015 60 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10320835 15m 0,25 mm 1 μm cada uno
10075984 15m 0,32 mm 1 μm cada uno
10036034 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10321315 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10381355 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10117334 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10127334 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10230295 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10641026 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10301025 60 m 0,25 mm 1,4 µm cada uno
10792337 15m 0,53 mm 1.5μm cada uno
10487134 30 m 0,32 mm 1,5 µm cada uno
10487324 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10229134 30 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10784637 60 m 0,32 mm 1,8 μm cada uno
10406954 30 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10565815 60 m 0,53 mm 3 μm cada uno
10437724 105m 0,53 mm 3 μm cada uno
10117424 75m 0,53 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10187544 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260911310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
  • Fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenilo/94 % de dimetil polisiloxano
  • Vida útil más larga
  • Excelente inercia
  • Equivalente a la fase G43 de USP
  • Similares a: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recomendada para:
  • Alcoholes
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Oxigenados
  • Disolventes residuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatura máxima 260/280 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-1301 MS
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) ECD y GC/MS para alcoholes, ECD y GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, ECD y GC/MS para oxigenados, ECD y GC/MS para disolventes residuales
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polaridad media
Descripción Grosor de 0,25 um; 0,32 mm de diámetro interior; 15 m de longitud
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.