Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Código de producto. 10117424 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10117424 | 75m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10514465 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10187544 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10259834 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025834 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10219134 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10712917 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10660056 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10774637 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10167894 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10046314 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10499244 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10341305 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10076074 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10229184 | 30m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10036124 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10792147 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10391015 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10320835 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10075984 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10036034 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10321315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10381355 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10117334 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10127334 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10230295 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10641026 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10301025 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm | cada uno |
| 10792337 | 15m | 0,53 mm | 1.5μm | cada uno |
| 10487134 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10487324 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10229134 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10784637 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10406954 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10565815 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10437724 | 105m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
Código de producto. 10117424
Marca: Thermo Scientific™ 260914900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
- Fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenilo/94 % de dimetil polisiloxano
- Vida útil más larga
- Excelente inercia
- Equivalente a la fase G43 de USP
- Similares a: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recomendada para:
- Alcoholes
- Compuestos orgánicos volátiles
- Oxigenados
- Disolventes residuales
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260/280 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.53mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | ECD, MS, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents |
| Grosor de película | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 75m |
| Polaridad | Mid-Polar |
| Descripción | Espesor 3um ; 0,53 mm ID ; longitud 75m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.