Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a -15 °C
De 2 °C a 8 °C
Memoria de datos:
16 000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto
16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto
16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto
16 000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minuto
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Descripción
- Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
- Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
- La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
- Código de barras para la exploración interna
- Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos, temperatura USB de un solo uso |
| Tipo de pantalla | Sin pantalla |
| Memoria de datos | 16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto |
| Calibración | NIST |
| Tipos de alarma | Indicador LED |
| Batería, tipo | 3,0 V CR2450 |
| Duración de la batería | 2 años |
| Canales | 1 |
| Interfaz | USB |
| Tipos de sensores | máx. |
| Mostrar más |