Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
Código de producto. 17367619 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a -15 °C
De 2 °C a 8 °C
Memoria de datos:
16 000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto
16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto
16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto
16 000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minuto
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. 17367619
Marca: Fisherbrand™ 1800405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ genera automáticamente un informe de datos PDF a través del puerto USB.
  • Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
  • Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
  • La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
  • Código de barras para la exploración interna
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Specifikationer
Memoria de datos 16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a -15 °C
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.