Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™
Código de producto. 17357619 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a -15 °C
De 2 °C a 8 °C
Memoria de datos:
16 000 lecturas, 10 días, intervalo de 1 minuto
16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto
16 000 lecturas, 60 días, intervalo de 6 minuto
16 000 lecturas, 90 días, intervalo de 10 minuto
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. 17357619
Marca: Fisherbrand™ 1800404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El registrador de datos de temperatura USB de un solo uso TraceableOne™ genera automáticamente un informe de datos PDF a través del puerto USB.
  • Indicador LED de alarma para indicación de estado visual
  • Tiempo de retardo de 30 minutos antes de que comience el registro para mejorar la precisión del registro
  • La bolsa protectora de plástico mantiene la clasificación IP67 resistente al agua
  • Código de barras para la exploración interna
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Memoria de datos 16 000 lecturas, 30 días, intervalo de 3 minuto
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 8 °C