Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de un solo uso TraceableOne™ 40
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipos de alarma:
Preprogramado entre -20 °C y -15 °C
Preprogramado entre 2 °C y 8 °C
Memoria de datos:
10 días, intervalo 1 min
30 días, intervalo 3 min
60 días, intervalo 6 min
90 días, intervalo 10 min
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Descripción
- El registrador genera un informe en PDF.
- Se descarga directamente en el PC.
- No se requiere software.
- Compact
- De un solo uso
- Los LED rojos y verdes intermitentes indican si el registrador está grabando datos, si ha dejado de grabar y si se ha disparado una alarma.
- Pulse el botón de inicio para comenzar a registrar datos de temperatura cruciales, 30 minutos de tiempo de retardo antes de que comience el registro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos de un solo uso |
| Memoria de datos | 10 días, intervalo 1 min |
| Calibración | Sí |
| Tipos de alarma | Preprogramado entre -20 °C y -15 °C |
| Software Type | No software required, download data as PDF report |
| Descripción | 40/paq. |
| Incluye | Certificado trazable calibrado por lote |
| Clasificación IP | IP 67 |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de transporte refrigeradas |
| Exactitud (temperatura) | ±0,5 °C de -20 ° a 40°C, de lo contrario ±1 °C |
| Mostrar más |