Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de un solo uso TraceableOne™ 10
Código de producto. 16059521 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Descripción:
10/paq.
Tipos de alarma:
De -20 °C a -15 °C preprogramado
De 2 °C a 8 °C preprogramado
Memoria de datos:
Intervalo de registro de 1 minutos, duración del registro de 10 días
Intervalo de registro de 10 minutos, duración del registro de 90 días
Intervalo de registro de 3 minutos, duración del registro de 30 días
Intervalo de registro de 6 minutos, duración del registro de 60 días
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 16059521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el registrador desde el primer momento para hacer un seguimiento de las condiciones ambientales de los reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos durante el transporte. El registrador de datos Fisherbrand™ TraceableOne™ 10 de un solo uso permite supervisar los materiales en cada paso del proceso.
  • El registrador genera un informe en PDF.
  • Se descarga directamente en el PC.
  • No se requiere software.
  • Compact
  • De un solo uso
  • Los LED rojos y verdes intermitentes indican si el registrador está grabando datos, si ha dejado de grabar y si se ha disparado una alarma.
  • Pulse el botón de inicio para comenzar a registrar datos de temperatura cruciales, 30 minutos de tiempo de retardo antes de que comience el registro.
Especificaciones
Tipo Registrador de datos de un solo uso
Memoria de datos Intervalo de registro de 10 minutos, duración del registro de 90 días
Calibración Sí
Tipos de alarma De -20 °C a -15 °C preprogramado
Software Type No se requiere software, los datos se descargan como informe PDF
Descripción 10/paq.
Incluye Certificado trazable calibrado por lote
Clasificación IP IP67
Para utilizar con (aplicación) Muestras de transporte refrigeradas
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C de -20 ° a 40°C, de lo contrario ±1 °C
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +70 °C
Longitud (métrico) 8,89 cm
Requisitos eléctricos Alimentación por batería