Descripción
- El registrador genera un informe en PDF.
- Se descarga directamente en el PC.
- No se requiere software.
- Compact
- De un solo uso
- Los LED rojos y verdes intermitentes indican si el registrador está grabando datos, si ha dejado de grabar y si se ha disparado una alarma.
- Pulse el botón de inicio para comenzar a registrar datos de temperatura cruciales, 30 minutos de tiempo de retardo antes de que comience el registro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos de un solo uso |
| Memoria de datos | Intervalo de registro de 3 minutos, duración del registro de 30 días |
| Calibración | Sí |
| Tipos de alarma | De -20 °C a -15 °C preprogramado |
| Software Type | No se requiere software, los datos se descargan como informe PDF |
| Descripción | 10/paq. |
| Incluye | Certificado trazable calibrado por lote |
| Clasificación IP | IP67 |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de transporte refrigeradas |
| Exactitud (temperatura) | ±0,5 °C de -20 ° a 40°C, de lo contrario ±1 °C |
| Mostrar más |