Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/Termómetro de registro de datos WiFi TraceableLIVE™ con notificación remota
Código de producto. 15671904 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0,00°C a 50,00°C
De 0,00°C a 60,00°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15671904 De 0,00°C a 50,00°C cada uno
15681904 De 0,00°C a 60,00°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15671904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manténgase conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal. Ver las temperaturas y las humedades actuales, controlar los parámetros de alarma, ver el historial de registro de datos y generar informes mediante la aplicación TraceableLIVE™ o visitar Traceablelive.com en cualquier navegador.
Manténgase conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal.Ver las temperaturas y las humedades actuales, controlar los parámetros de alarma, ver el historial de registro de datos y generar informes mediante la aplicación TraceableLIVE™ o visitar Traceablelive.com en cualquier navegador.
  • Monitorice la temperatura, la humedad y mucho más
  • Monitorice de forma local o remota; el dispositivo se conecta a dispositivos WiFi y se conecta a una red WiFi existente
  • Alertas: alarma de humedad, temperatura, pérdida de conectividad, batería baja
  • Aplicaciones basadas en la nube, lo que significa que no es necesario instalar software local; interfaces web, Android, iOS
  • Recepción de notificaciones de TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO/PUSH en el MÓVIL
  • Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión SEGURA cifrada por SSL
  • Escalabilidad ilimitada: use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de instalaciones
  • Calibración de humedad de varios puntos acreditado: trazables a NIST
  • Requiere una suscripción TraceableLIVE™; la suscripción gratuita tiene un máximo de 3 dispositivos
Nota: Requiere suscripción a TraceableLIVE™. Visite traceablelive.com para más detalles.
Especificaciones
Tipo Hygrometer Datalogger
Tipo de pantalla Digital
Tipos de alarma Audible, Visual
Software Type TraceableLIVE
Incluye Dispositivo de sensor ambiental, guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, montaje en pared y certificado Traceable™
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Exactitud (humedad relativa) ±3 % HR [20 a 80] %HR, ±5 % HR de lo contrario
Exactitud (temperatura) ±0,4°C
Rango de humedad Del 0 al 100%
Resolución (humedad relativa) 0,01%
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) 32°F to 122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,00°C a 50,00°C