Descripción
- Cronómetro digital
- 63,5 x 19 mm
- 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Exactitud: ±0,01%
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro económico |
| Intervalo de tiempo | 23 h 59 min 59 s |
| Pantalla | Digital |
| Dimensiones (L x An) | 63,5 x 19 mm |