Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 3/16 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 4,7 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Para utilizar con | Todas las bombas de velocidad variable |
| Tipo de producto | Tubos de bombas |