Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Sentry™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F)
Exactitud:
± 1 °C
± 1 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Descripción
- El sensor y el cable de 3 m pueden colocarse bajo el agua, en el refrigerador o en el congelador
- El pequeño diámetro del cable (1,5 mm) permite que las puertas del refrigerador se cierren sobre él sin problemas
- Funcionamiento sencillo con un solo botón que restablece los valores altos/bajos de la memoria
- El soporte de montaje de alambre de la sonda permite la fácil colocación de cualquier sensor
- La funda de plástico de ABS de alto impacto de la unidad dispone de soporte articulado, gancho para colgar en pared, imán y cinta de montaje de Velcro™
- Proporciona lecturas de temperatura en Fahrenheit
- Intervalo: De -58 °F a +158 °F
- Resolución: 1°
- Exactitud: ± 1 °C
- Dimensiones: 67 × 67 × 19 mm
- Peso: 4 g
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,4 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | El baño de agua, el congelador o la incubadora está dentro de las especificaciones de temperatura |
| Incluye | Informe de calibración trazable suministrado por el fabricante, material de montaje y una pila |
| Longitud del cable (imperial) | 120 in |
| Longitud (métrico) | 63 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 304,8 cm |
| Modelo | Proporciona lecturas de temperatura en Fahrenheit. |
| Resolución | 1 °F |
| Mostrar más |