Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Sentry™
Código de producto. 11785843 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Exactitud:
± 1 °C
± 1 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Intervalo de temperatura (imperial):
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F)
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Exactitud unitSize Intervalo de temperatura (imperial)
11785843 De -50°C a +70°C ± 1 °C cada uno -
15233996 - ± 1 °F cada uno De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F)
2 options
Código de producto. 11785843
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Muestra las temperaturas actuales, altas y bajas de manera simultánea. El termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry™ muestra al instante si el baño de agua, congelador o incubador se encuentran dentro de las especificaciones de temperatura y controla la temperatura de cualquier experimento, incluso cuando el operario no está presente.
  • El sensor y el cable de 3 m (10 pies) pueden colocarse bajo el agua, en el refrigerador o en el congelador
  • El pequeño diámetro del cable (1,5 mm) permite que las puertas del refrigerador se cierren él
  • Funcionamiento sencillo con un solo botón que restablece los valores alto/bajo de memoria
  • El soporte de montaje de alambre de la sonda permite la fácil colocación de cualquier sensor
  • La carcasa de plástico ABS resistente a grandes impactos de la unidad tiene un soporte articulado, gancho colgante de plástico, imán y cinta de montaje de Velcro™
Especificaciones
  • Intervalo: -50° hasta +70°C (-58° hasta +158°F)
  • Resolución: 1°
  • Exactitud: ± 1 °C
  • Dimensiones: 67 × 67 × 19 mm (2,68 × 2,68 × 0,76 pulg.)
  • Peso: 4g (0,1 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,4 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm)
Para utilizar con (aplicación) El baño de agua, el congelador o la incubadora está dentro de las especificaciones de temperatura
Incluye Informe de calibración trazable suministrado por el fabricante, material de montaje y una pila
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud (métrico) 63 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 1,87 oz
Peso (métrico) 53 g
Anchura (imperial) 2,6 in
Longitud (imperial) 2,5 in
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Exactitud ± 1 °C
Anchura (métrico) 6,6 cm