Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer
Product Code. 16586810 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda de frasco
Sonda de frasco de vacuna
Sonda para balas
Unit Size:
cada uno
Product Code. 16586810
Only null left
Add to basket
Add to basket
This Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer constantly monitors and displays current, minimum, and maximum temperatures.
  • Incluye certificado trazable al NIST de nuestro laboratorio de calibración (1750.01) acreditado por el A2LA para una calibración trazable por el NIST.
  • El mín./máx. se resetea de una sola tecla
  • Se puede utilizar tanto el sensor de temperatura interno como el externo
  • Fácilmente intercambiable entre °F y °C
  • El estado de la batería puede apreciarse con un solo vistazo
Specifications
Relleno del frasco Glicol
Tamaño del frasco 2 ml
Certificaciones/conformidad NIST
Visualizar cotas 1/2 pulg
Desechables No
Poder de emisión desconocido
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de temperatura
Altura (imperial) 5,25 in
Altura (métrico) 13,34 cm
Incluye Sonda, montaje para paredes, imán de montaje, tiras de montaje con de gancho y Velcro, montaje de cable (para sonda), soporte de sobremesa plegable, batería CR2032 y certificado trazable al NIST (con datos)
Longitud (métrico) 20,32 cm
Material Plastic
Modelo Sonda de frasco de vacuna
Tipo de sonda Sonda de frasco de vacuna
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 8,8 mm (0,35 pulgadas)
Peso (métrico) 0,16 kg
Anchura (imperial) 2,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Almacenamiento de datos Ninguno
Longitud (imperial) 2 pulg
Temperatura máx. (imperial) 140 °F
Temperatura máxima 60 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50.0°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 140°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +60°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Equipo de control de temperatura
Batería, tipo 3 V CR2032
Exactitud ±0,5°C, de -20°C a 60°C; de lo contrario, ±1°C
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 6,35 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.