Learn More
Fisherbrand™ Termómetros resistentes al agua Traceable™ Precision Lollipop™
Código de producto. p-8933016 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
Funda protectora, soporte de ventosa, soporte de gancho y asa, soporte magnético, pila CR2032 y certificado trazable del NIST (con datos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16506820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este termómetro digital y resistente al agua proporciona resultados en dos segundos.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
  • La caja resistente al agua, IP64, permite lecturas fiables incluso en entornos húmedos.
  • Recupere rápidamente las lecturas mín./máx. y cambie de °F a °C con solo pulsar un botón.
  • Permite lecturas en cualquier posición y con cualquier condición de iluminación gracias a su pantalla retroiluminada que se puede girar hasta 180°
  • Elija entre un sensor integrado o con cable de 2,7 m
Especificaciones
Tipo Termómetro Lollipop
Resolución 0.1°C
Exactitud ±0,5 °C, de -20 °C a 200 °C; de lo contrario, ±1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) -50°C to +250°C
Exactitud de temperatura ±1.5°C
Descripción Sonda integrada
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +482 °F
Longitud (imperial) 12 in
Longitud de la sonda (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 30,48 cm
Longitud de la sonda (métrico) 20.3 cm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,08 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 3/16 in.
Diámetro de la sonda (métrico) 0.48 cm
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,907 kg
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de temperatura
Incluye Funda protectora, soporte de ventosa, soporte de gancho y asa, soporte magnético, pila CR2032 y certificado trazable del NIST (con datos)
Certificaciones/conformidad NIST