Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de bolsillo Traceable™
Código de producto. 15214006 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +750°C
No disponible
Intervalo de temperatura (imperial):
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1382°F)
n.a.
Báscula:
Escala Celsius
Escala Fahrenheit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Báscula unitSize
15214006 No disponible De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1382°F) Escala Fahrenheit cada uno
11759765 De -50°C a +750°C n.a. Escala Celsius cada uno
2 options
Código de producto. 15214006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sonda de tipo K con sensor con reborde, cable,1,9 m (48 pulgadas), funda de piel sintética, pila de 9 V con vida útil de entre 150 y 200 horas de uso continuado
Ideal para laboratorio, planta y sobre el terreno. El termómetro de bolsillo Fisher Scientific Traceable es compatible con todas las sondas de tipo K.
  • A prueba de golpes
  • La unidad de bolsillo viene lista para usar y equipada con un amplio intervalo, respuesta rápida y funcionamiento con un solo interruptor
  • Intervalo: De - 50 °C a + 750 °C
  • Exactitud:±1°C + 0,75% entre 0° y 500°C (32° y 932°F); ±1°C + 1% entre 500° y 750°C (932° y 1382°F); -20 ±2°C; -40 ±4°C; -50 ±5°C
  • Resolución: 0,1 °
  • Dimensiones: 69 × 106 × 22 mm
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorios, plantas y campo
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Incluye Sonda de tipo K con sensor con reborde, cable,1,9 m (4 pulgadas), funda de piel sintética, pila de 9 V con vida útil de entre 150 y 200 horas de uso continuado
Longitud del cable (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 108 mm
Longitud del cable (métrico) 121,92 cm
Material Plastic
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,25 in
Temperatura máx. (imperial) 1382°F
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1382°F)
Intervalo de temperatura (métrico) No disponible
Calibrated Sí
Batería, tipo 9 V
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 7,6 cm
Báscula Escala Fahrenheit