Learn More
Fisherbrand™ Termómetro digital ultrapreciso de platino Traceable™
Código de producto. p-4581517 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-100,0°C a +200,0°C
De -200 °C a +500 °C
Modelo:
Sonda Bullet™
Sonda portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Modelo unitSize
15244016 -100,0°C a +200,0°C Sonda Bullet™ cada uno
15234016 De -200 °C a +500 °C Sonda portátil cada uno
2 options
Código de producto. 15244016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sonda, cable, maletín de transporte de plástico, certificado Traceable y batería de 9 V; salida de ordenador suministrada con la unidad
La unidad de alta precisión se ha diseñado para ofrecer años de servicio fiable, incluso en los entornos más exigentes.—
La unidad de alta precisión se ha diseñado para ofrecer años de servicio fiable, incluso en los entornos más exigentes.— Los termómetros digitales ultraprecisos de platino Fisher Scientific™ Traceable™ tienen un sensor de platino que garantiza una respuesta lineal y gran exactitud en todo el intervalo. Ideales para alimentos, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, aguas residuales, sistemas de gas, suelos, hornos y fabricación de componentes electrónicos.
  • Muestra una, dos o tres cifras significativas después de la coma decimal
  • Descargue los datos en el ordenador para un análisis más detallado
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Fondo (imperial) 0,5 in
Fondo (métrico) 1,27 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,16 in
Diámetro de la sonda (métrico) 0,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en sistemas de gas, reactivos, soluciones químicas, tierra, baños de agua, estufas, incubadoras, productos farmacéuticos, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 13,97 cm
Incluye Sonda de platino, cable, opciones de salida de ordenador (el paquete de software se debe adquirir por separado), maletín de transporte de plástico, baterías y certificado Traceable
Longitud del cable (imperial) 9 pies
Longitud de la sonda (imperial) 5,875 in
Longitud (métrico) 292 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 2,54 cm
Material Platinum, Acero inoxidable
Modelo Sonda Bullet™
Tipo de sonda Sonda Bullet
Resolución 0,0001 °C
Peso (imperial) 8 oz
Peso (métrico) 226,7 g
Anchura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 11,5 in
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (imperial) -148 °F
Temperatura mín. (métrico) − 100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) -100,0°C a +200,0°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,05 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8,89 cm