Learn More
Fisherbrand™ Termómetro digital ultrapreciso de platino Traceable™
Código de producto. 15234016 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-100,0°C a +200,0°C
De -200 °C a +500 °C
Modelo:
Sonda Bullet™
Sonda portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Modelo unitSize
15234016 De -200 °C a +500 °C Sonda portátil cada uno
15244016 -100,0°C a +200,0°C Sonda Bullet™ cada uno
2 options
Código de producto. 15234016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sonda, cable, maletín de transporte de plástico, certificado Traceable y batería de 9 V
La unidad de alta precisión se ha diseñado para ofrecer años de servicio fiable, incluso en los entornos más exigentes.—
La unidad de alta precisión se ha diseñado para ofrecer años de servicio fiable, incluso en los entornos más exigentes.— Los termómetros digitales ultraprecisos de platino Fisher Scientific™ Traceable™ tienen un sensor de platino que garantiza una respuesta lineal y gran exactitud en todo el intervalo. Ideales para alimentos, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, aguas residuales, sistemas de gas, suelos, hornos y fabricación de componentes electrónicos.
  • El sensor de platino garantiza una respuesta lineal y de alta precisión en todo el intervalo
  • Ideales para alimentos, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, aguas residuales, sistemas de gas, suelos, hornos y fabricación de componentes electrónicos
  • Los botones cubiertos por membrana son a prueba de salpicaduras y fáciles de manejar
  • HOLD permite al usuario congelar la pantalla para leerlo más tarde
  • Muestra los datos en °F o °C
  • Salida del ordenador suministrada con la unidad
  • Sonda portátil: (intervalo de –200 a 500 °C): Sonda 316 de platino/acero inoxidable de 4 cables, resistente al agua y de respuesta rápida, 0,40 cm (0,16 pulg) de diámetro x 18 cm (7 pulg) de longitud del vástago, longitud total de 29,2 cm (11,5 pulg); penetración de la punta de la sonda en un cable de 0,8 cm (0,3 pulg) y 2 m (6 pies)
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Fondo (imperial) 0,5 in
Fondo (métrico) 1,27 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,16 in
Diámetro de la sonda (métrico) 0,4 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,5 x 3,5 x 5,5 pulg (29,21 x 8,89 x 13,97 cm)
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en sistemas de gas, reactivos, soluciones químicas, tierra, baños de agua, estufas, incubadoras, productos farmacéuticos, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 13,97 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable con mango, cable, capacidad de salida de ordenador (el paquete de software debe adquirirse por separado), maletín de transporte de plástico, certificado Traceable y batería de 9 V
Longitud del cable (imperial) 6 pies
Longitud de la sonda (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 292 mm
Longitud del cable (métrico) 182,88 cm
Longitud de la sonda (métrico) 17,7 cm
Material Platinum, Acero inoxidable
Modelo Sonda portátil
Resolución 0,001 °C
Peso (imperial) 8 oz
Peso (métrico) 226,7 g
Anchura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 11,5 in
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (imperial) -328 °F
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +500 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,05 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 8,89 cm