Learn More
Estándares de calibración de conductividad Traceable™ One-Shot™, material de referencia certificado (CRM); Fisherbrand™
Código de producto. 11784246 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Conductividad:
10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧
100,000 μ℧
1000 μ℧
100 μ℧
10 000 μ℧
1413 μ℧
Cantidad:
100 mL
6 × 100 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conductividad Cantidad unitSize
11784246 1000 μ℧ 100 mL paquete de 6
11774246 100 μ℧ 6 × 100 mL paquete de 6
11754246 1413 μ℧ 6 × 100 mL 6 PCS
11794246 10 000 μ℧ 100 mL paquete de 6
11704256 100,000 μ℧ 100 mL 6 PCS
11744246 10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧ 6 × 100 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11784246
Ideal para aplicaciones sobre el terreno o en el laboratorio
Ideal para aplicaciones en campo o en laboratorio
Los patrones de conductividad de un solo uso calibran todas las sondas y medidores de conductividad para ofrecer la máxima exactitud. Eliminan la preocupación por contaminación externa del recipiente. La calibración se realiza en el vial estándar.
Calibración dentro del recipiente — sin contaminación
  • Trazabilidad por NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Exactitud: certificado de incertidumbre declarada o ± 0,25 microsiemen o ± 0,25 %
  • 100 % compatible con todos los medidores de conductividad
  • Acreditaciones A2LA ISO 34 e ISO 17025 más ISO 9001
  • Incluye un gráfico de temperatura individual e instrucciones de calibración paso a paso
  • Unidades etiquetadas (microhmios/microsiemens, ohmios, partes por millón/TDS)
  • Un solo uso Elimina los problemas de contaminación externa Cada patrón contiene 100 ml
El surtido (09-328-20) contiene una unidad de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 y -12
Información de órdenes
Cada frasco contiene 100 ml
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Standard
Envase 6/Paq.
Conductividad 1000 μ℧
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Color Transparente
pH 7
Para utilizar con (equipo) Conductivity Meter
Solubilidad Soluble in water
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 100 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Traceable® Conductivity Standard
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-propanol