Learn More
Estándares de calibración de conductividad Traceable™ One-Shot™, material de referencia certificado (CRM); Fisherbrand™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Ideal para aplicaciones en campo o en laboratorio
Los patrones de conductividad de un solo uso calibran todas las sondas y medidores de conductividad para ofrecer la máxima exactitud. Eliminan la preocupación por contaminación externa del recipiente. La calibración se realiza en el vial estándar.
Calibración dentro del recipiente — sin contaminación
- Trazabilidad por NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Exactitud: certificado de incertidumbre declarada o ± 0,25 microsiemen o ± 0,25 %
- 100 % compatible con todos los medidores de conductividad
- Acreditaciones A2LA ISO 34 e ISO 17025 más ISO 9001
- Incluye un gráfico de temperatura individual e instrucciones de calibración paso a paso
- Unidades etiquetadas (microhmios/microsiemens, ohmios, partes por millón/TDS)
- Un solo uso Elimina los problemas de contaminación externa Cada patrón contiene 100 ml
El surtido (09-328-20) contiene una unidad de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 y -12
Información de órdenes
Cada frasco contiene 100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Conductivity Standard |
| Envase | 6/Paq. |
| Conductividad | 10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧ |
| Técnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Color | Transparente |
| pH | 7 to 9 |
| Para utilizar con (equipo) | Conductivity Meter |
| Solubilidad | Soluble in water |
| Tipo de solución | Calibration Solution |
| Tipo | Conductivity Standard |
| Mostrar más |