Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de infrarrojos sin contacto Traceable™
Código de producto. 11799775 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20°C a +400°C
De -60°C a +500°C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -4°F a +752°F
De -76° a +932°F
de - 0°F a 788°F
Longitud total (métrico):
152 mm
178 mm
197 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Longitud total (métrico) unitSize
11799775 De -20°C a +400°C de - 0°F a 788°F 152 mm cada uno
11729785 De -60°C a +500°C De -76° a +932°F 178 mm cada uno
11749785 De -20°C a +400°C De -4°F a +752°F 197 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11799775
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los termómetros portátiles miden temperaturas de superficie de infrarrojos con campos de visión de 6:1 a 8:1
Los termómetros portátiles miden temperaturas de superficie de infrarrojos con campos de visión de 6:1 a 8:1. Los termómetros de infrarrojos sin contacto Fisher Scientific™ Traceable™ son ideales para productos derivados del petróleo, componentes electrónicos, plantas y uso sobre el terreno.
  • Si una unidad tiene un campo de visión de 7:1 y el termómetro se sostiene a 35,6 cm de distancia del objeto, lee la emisión de radiación infrarroja procedente de una zona con diámetro de 5,1 cm
  • Cambie para ver las escalas Celsius o Fahrenheit. El rayo láser permite apuntar con precisión a la superficie del objetivo
  • 15-077-57 y 06-664-39 aseguran mediciones exactas gracias al control ajustable que le permite adaptarse a las diferencias en la emisividad de infrarrojos de la superficie de los objetos
  • Muestreo de un segundo, botón de retroiluminación, retención de datos, indicador de batería baja y rangos duales
Nota: No está destinado al uso médico.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Uso en productos derivados del petróleo, en electrónica, en planta y en campo. (No está destinado al uso médico).
Incluye Maletín de transporte, cordón
Longitud total (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 152 mm
Longitud total (métrico) 152 mm
Tiempo de medición 1 sec.
Resolución
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 0,17 kg
Temperatura máx. (imperial) 788°F
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Temperatura mín. (métrico) − 20°C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 0°F a 788°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20°C a +400°C
Exactitud ± 2°C o 2%
Pantalla LCD digital