Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de infrarrojos sin contacto Traceable™
Código de producto. 11749785 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20°C a +400°C
De -60°C a +500°C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -4°F a +752°F
De -76° a +932°F
de - 0°F a 788°F
Longitud total (métrico):
152 mm
178 mm
197 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Longitud total (métrico) unitSize
11749785 De -20°C a +400°C De -4°F a +752°F 197 mm cada uno
11729785 De -60°C a +500°C De -76° a +932°F 178 mm cada uno
11799775 De -20°C a +400°C de - 0°F a 788°F 152 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11749785
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los termómetros portátiles miden temperaturas de superficie de infrarrojos con campos de visión de 6:1 a 8:1
Los termómetros portátiles miden temperaturas de superficie de infrarrojos con campos de visión de 6:1 a 8:1. Los termómetros de infrarrojos sin contacto Fisher Scientific™ Traceable™ son ideales para productos derivados del petróleo, componentes electrónicos, plantas y uso sobre el terreno.
Si una unidad tiene un campo de visión de 7:1 y el termómetro se mantiene a 35.6 cm (14 pulg) de distancia del objeto, lee la emisión de radiación infrarroja de un punto con 5.1 cm (2 pulg) de diámetro.
  • Puede cambiar entre escala Celsius o Fahrenheit El haz de puntería láser permite apuntar con exactitud a la superficie objetivo
  • 15-077-57 y 06-664-39 garantizan mediciones exactas mediante el uso de un control ajustable para tener en cuenta las diferencias en la emisividad de infrarrojos de la superficie de los objetos
  • Muestreo en un segundo, botón de retroiluminación, retención de datos, indicador de batería baja y escalas duales
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Uso en productos derivados del petróleo, en electrónica, en planta y en campo
Incluye Maletín de transporte, batería de 9 voltios
Longitud total (imperial) 7.75 pulg
Longitud (métrico) 197 mm
Longitud total (métrico) 197 mm
Tiempo de medición 1 sec.
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 9.62 oz
Peso (métrico) 0.23 kg
Temperatura máx. (imperial) 752°F
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) -20°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -4°F a +752°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20°C a +400°C
Batería, tipo 9 V
Exactitud ± 3°C o ± 3 %
Pantalla LCD digital