Learn More
Alla France™ Hidrómetro de aceite mineral Traceable
Código de producto. p-8007813
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 29 a 41 ° API
De 9 a 21° API
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11762565
Marca: Alla France™ 3400FC009/60qp
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de aceite mineral Traceable
Exactitud ±0,1°API
Longitud (métrico) 335 mm
Intervalo de Baume De 9 a 21 ° API
Intervalo de gravedad específica De 9 a 21° API