Learn More
Alla France™ Hidrómetro de aceite mineral Traceable
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de aceite mineral Traceable |
| Exactitud | ±0,1°API |
| Longitud (métrico) | 335 mm |
| Intervalo de Baume | De 29 a 41 ° API |
| Intervalo de gravedad específica | De 29 a 41 ° API |