Learn More
Alla France™ Hidrómetro de aceite mineral Traceable
Código de producto. 11762565
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 29 a 41 ° API
De 9 a 21° API
Unit Size:
cada uno
Product Code. Intervalo de gravedad específica unitSize
11762565 De 9 a 21° API cada uno
11782565 De 29 a 41 ° API cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11762565
Brand: Alla France™ 3400FC009/60qp
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de aceite mineral Traceable
Exactitud ±0,1°API
Longitud (métrico) 335 mm
Intervalo de Baume De 9 a 21 ° API
Intervalo de gravedad específica De 9 a 21° API