Includes
Sondas, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, certificado Traceable, adaptador de CA, baterías
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ se pueden usar en entornos de 21 CFR 11 El termómetro de alta precisión tiene una escala de temperatura de - 50 a 70 °C (de - 58 a 158 °F) y una resolución de 0.01, y mantiene una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura. Ideal para monitorizar temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas.
- Termómetro de registro de datos con intervalos fijos de tiempo de un minuto
- Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
- Se puede utilizar en entornos que cumplen 21 CFR 11, los datos sin procesar se bloquean y no se pueden eliminar ni cambiar en la unidad base
- Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
- Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
- Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
- Indicadores de estado: Batería baja, memoria baja, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
- Traceable según NIST para mayor exactitud
- La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
- Peso: 5 oz
- La función de seguimiento de alarmas almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma y cuándo la unidad volvió a estar dentro del rango
- Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
- Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
- Todas las nuevas funciones permiten grabar datos (archivo CSV) para transferencia del termómetro al PC (o Mac™) usando una unidad flash USB (no incluida)
- No se necesita software para la interfaz del ordenador
- Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
- Los datos sin procesar en la unidad no se pueden sobrescribir ni modificar
- La luz del indicador aparecerá cuando el 95 % de la memoria esté lleno
- Se puede utilizar en entornos que requieran el cumplimiento de la normativa 21 CFR 11
- El termómetro registra dos años de mediciones con un intervalo de registro de un minuto
- El dispositivo detendrá la grabación cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá datos grabados
- Los datos no se pueden eliminar de la memoria una vez almacenados
- Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 2,5 pulg) lleno de glicol no tóxico
- La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
- Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
- El sensor de frasco tamponado para temperatura elimina los cambios rápidos cuando la puerta del refrigerador está abierta
- Ideal para el uso en la monitorización de las condiciones de almacenamiento de las vacunas u otras muestras importantes
- Cumple con todos los requisitos y recomendaciones actuales de los CDC para la monitorización de la temperatura de almacenamiento de vacunas como parte del programa de vacunas para niños
Información de órdenes
Batería de repuesto: N.º n.º 1111
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos, termómetro |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Descripción | 1 sonda, 7,87 mm (diám.) x 19,05 mm (L) (0,31 x 0,75 pulg) |
| Incluye | Una sonda de plástico estándar de 0,187 de diámetro x 0,75 pulg de L con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
| Certificaciones/conformidad | NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC |
| Interfaz | USB |
| Tipos de sensores | Sensor de frasco tamponado para temperatura |
| Mostrar más |