Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros caleidoscópicos Traceable™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Pila siempre encendida con una duración de dos años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.—El cronómetro caleidoscópico Fisherband Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
- Intervalo del temporizador: 24 hora con resolución de 0,01 segundos durante los primeros 30 minutos, 1 segundo a partir de ahí; precisión del 0,01 %
- Única acción, tiempo límite, temporización y dividida acumulativa
- Alarma de hora del día
- El “clic” sonoro y sensible al tacto proporciona una acción positiva
- Dígitos de LCD de 0,64 cm (0,25 in) de altura
- Dimensiones: 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2L × 2,25W × 0,5 in de altura)
- Peso: 1 oz (28,4 g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro digital |
| Intervalo de tiempo | 24 h |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 0,0001 |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | LCD |
| Color | Verde bosque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 pulg) |
| Longitud (imperial) | 2 pulg |
| Longitud (métrico) | 5,1 cm |
| Mostrar más |