Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable y pantalla LCD de 0.25 pulg
Código de producto. p-200429 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +280°C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +300 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58° a +572°F
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Exactitud:
± 0,4 °C
± 1 °C
Modelo:
Termómetro Ultra para alimentos, de punción, resistente al agua, a prueba de caídas
Termómetro a prueba de golpes/resistente al agua
Termómetro de llavero
Termómetro para alimentos / de punción / antisalpicaduras / a prueba de caídas
Termómetro ultra resistente a los golpes/resistente al agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Exactitud Modelo unitSize
11719725 De -50 °C a +150 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F) ± 1 °C Termómetro de llavero cada uno
11785853 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 1 °C Termómetro a prueba de golpes/resistente al agua cada uno
11769725 De -50°C a +280°C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F) ± 1 °C Termómetro para alimentos / de punción / antisalpicaduras / a prueba de caídas cada uno
11799715 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 0,4 °C Termómetro ultra resistente a los golpes/resistente al agua cada uno
11759725 De -50 °C a +300 °C De -58° a +572°F ± 0,4 °C Termómetro Ultra para alimentos, de punción, resistente al agua, a prueba de caídas cada uno
5 options
Código de producto. 11719725
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos
Los termómetros digitales con tubo de acero inoxidable Fisher Scientific™ Traceable™ son resistentes químicamente a ácidos, bases y disolventes. Se utilizan para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
  • Trazable según las normas del NIST.
  • Los termómetros impermeables (consulte los modelos 14-648-43, -44) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de lavado y uso en campo
  • Termómetros con pantalla LCD de 0,375 pulg disponibles (consulte el n.º de cat.14-648-47); también disponible con protectores de protección (consulte el n.º de cat. 06-664-32 y 06-664-30)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Fondo (imperial) 0,25 in
Fondo (métrico) 0,63 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,75 in
Para utilizar con (aplicación) Portátil de fácil lectura que mide la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos
Incluye Sonda de acero inoxidable
Longitud de la sonda (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 95 mm
Longitud de la sonda (métrico) 9,52 cm
Material Stainless Steel
Modelo Termómetro de llavero
Resolución ± 1°C
Peso (imperial) 0,5 oz
Peso (métrico) 10 g
Anchura (imperial) 0,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 3,75 in
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 2 cm