Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con tubo de acero inoxidable y pantalla LCD de 0.25 pulg
Código de producto. 11759725 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +280°C
De -50 °C a +150 °C
De -50 °C a +300 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58° a +572°F
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F)
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Exactitud:
± 0,4 °C
± 1 °C
Modelo:
Termómetro Ultra para alimentos, de punción, resistente al agua, a prueba de caídas
Termómetro a prueba de golpes/resistente al agua
Termómetro de llavero
Termómetro para alimentos / de punción / antisalpicaduras / a prueba de caídas
Termómetro ultra resistente a los golpes/resistente al agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Exactitud Modelo unitSize
11759725 De -50 °C a +300 °C De -58° a +572°F ± 0,4 °C Termómetro Ultra para alimentos, de punción, resistente al agua, a prueba de caídas cada uno
11719725 De -50 °C a +150 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F) ± 1 °C Termómetro de llavero cada uno
11785853 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 1 °C Termómetro a prueba de golpes/resistente al agua cada uno
11769725 De -50°C a +280°C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 536°F) ± 1 °C Termómetro para alimentos / de punción / antisalpicaduras / a prueba de caídas cada uno
11799715 De -50 °C a +300 °C De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F) ± 0,4 °C Termómetro ultra resistente a los golpes/resistente al agua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11759725
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos
Los termómetros digitales con tubo de acero inoxidable Fisher Scientific™ Traceable™ son resistentes químicamente a ácidos, bases y disolventes. Se utilizan para medir la temperatura de gases, alimentos y otros semisólidos.
  • Los modelos perforantes de tallo corto son ideales para transportarlo en un bolsillo
  • Las sondas de mayor extensión son excelentes para la medición de temperaturas de muestras durante la agitación en recipientes profundos o baños de agua
  • Termómetros con velocidades de muestreo más largas que permiten retirar el termómetro de la muestra antes de la lectura —ideales cuando resulta difícil la lectura en la posición de medición
  • Para su uso en cubetas, suelo, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y alimentos
  • Trazable según las normas del NIST.
  • Los termómetros impermeables (consulte los modelos 14-648-43, -44) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de lavado y uso en campo
  • Termómetros con pantalla LCD de 0,375 pulg disponibles (consulte el n.º de cat.14-648-47); también disponible con protectores de protección (consulte el n.º de cat. 06-664-32 y 06-664-30)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Fondo (imperial) 1 pulg
Fondo (métrico) 2,5 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,19 in
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura en el suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimentarios, estufas microbiológicas e hidrocarburos del petróleo
Incluye Batería, sonda de acero inoxidable, certificado de trazabilidad
Longitud de la sonda (imperial) 8 pulg
Longitud (métrico) 240 mm
Longitud de la sonda (métrico) 20 cm
Material Stainless Steel
Modelo Termómetro Ultra para alimentos, de punción, resistente al agua, a prueba de caídas
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 1,25 oz
Peso (métrico) 35 g
Anchura (imperial) 3,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 9,5 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +572°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,4 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 9,5 cm