Learn More
Fisherbrand™ Termómetro digital de dial Traceable™
Código de producto. p-2371140 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Báscula:
Centígrados, escala Fahrenheit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15223986
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Funda protectora, pilar de óxido de plata
Easy to read digital dial and mercury free. Traceable™ Digital Dial Thermometers are ideal for cuvets, soil, incubators and test tubes. Wide temperature span combines the ranges of more than 90 different mercury thermometers.
  • La pantalla LCD es 20 veces más legibles que los punteros o los niveles de mercurio, que obligan a forzar los ojos
  • Las lecturas se actualizan cada 10 segundos
  • Funciona sin interrupción durante 1,5 años con una única batería reemplazable
  • Resolución, precisión: 0,10, ±1 °C longitud del vástago: 4,8 in (12 cm)
  • Diámetro del vástago: 0,12 in (3 mm)
  • Diámetro del dial: 1,5 in (38 mm)
  • Peso: 31 g
  • Intervalo: De -50 a 300 °C
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,19 in
Diámetro de la sonda (métrico) 4.83 mm
Para utilizar con (aplicación) Suelos, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras, reactivos biomédicos e hidrocarburos de petróleo
Incluye Funda protectora, pilar de óxido de plata
Longitud de la sonda (imperial) 4,8 in
Longitud (métrico) 18 cm
Longitud de la sonda (métrico) 12 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 31 g
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Batería, tipo Silver Oxide
Exactitud ±1°C/±1°F
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 5 cm
Báscula Centígrados, escala Fahrenheit