Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 2-Second Temp Food Thermometer
Código de producto. p-8477000 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Deluxe
Estándar
Diámetro de la sonda (imperial):
0,13 in
0,15 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
11,43 × 1,9 × 3,81 cm (4,5 × 0,75 × 1,5 pulgadas)
15,24 × 1,91 × 4,45 cm (6,0 × 0,75 × 1,75 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Diámetro de la sonda (imperial) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15897934 Deluxe 0,15 in 15,24 × 1,91 × 4,45 cm (6,0 × 0,75 × 1,75 pulgadas) cada uno
15887934 Estándar 0,13 in 11,43 × 1,9 × 3,81 cm (4,5 × 0,75 × 1,5 pulgadas) cada uno
2 options
Código de producto. 15897934
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Calibración de varios puntos en un certificado Traceable™ numerado individualmente que garantiza la precisión de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI a través del NIST u otros institutos nacionales de medición (MNI) reconocidos que son signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo CIPM
Fisherbrand Traceable™ 2-Second Temp Food Thermometer is NSF Certified for food and has a safe, anti-microbial surface.
Características:
  • Resistente al agua/salpicaduras
  • Superficie antimicrobiana segura
  • Dorso magnético
  • Respuesta rápida de 2 segundos en 1 grado
  • Modo Sleep
  • La resolución es 0,1°
  • Precisión de ±1 °C de -20 °C a 250 °C; de lo contrario, ±2 °C (±0,9 °F de -4 °F a 482 °F; de lo contrario, ±1,8 °F)
  • El sensor de termistor ultrasensible se encuentra en la punta de la sonda, lo que requiere una distancia mínima de inserción de 5 mm
  • El peso es de 56,70-10,63 g (2-3/8 oz).
Compliance
ISO 17025, A2LA, NIST
Garantía
1 años
Especificaciones
Puntos de calibración 4,44 °C y 60 °C (40 °F y 140 °F)
Certificaciones/conformidad CERTIFICACIÓN ISO 17025, NIST, con certificado NSF
Diámetro de la sonda (imperial) 0,15 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,24 × 1,91 × 4,45 cm (6,0 × 0,75 × 1,75 pulgadas)
Altura (imperial) 1,75 in
Incluye Certificado Traceable, pila AAA
Longitud de la sonda (imperial) 4,4 in
Longitud (métrico) 12 cm
Material Plastic
Modelo Deluxe
Tipo de sonda Acero inoxidable
Peso (imperial) 2,375 oz
Anchura (imperial) 0,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 6 pulg
Temperatura máx. (imperial) 482 °F
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 482 °F)
Calibrated Sí
Duración de la batería Aprox. 4000 h
Batería, tipo AAA
Exactitud ±1 °C de -20 °C a 250 °C (±0,9 °F de -4 °F a 482 °F)
Subdivisión 0,1 °
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 8 cm