Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Código de producto. 11557771 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30m
30 m
60 m
60m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11557771
Marca: Thermo Scientific™ 260X235P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Para lograr separaciones de alta polaridad como parte del análisis de GC/MS, elija la columna para GC Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS de bajo sangrado y alta polaridad. La columna TRACE TR-WaxMS se fabrica mediante una técnica de unión exclusiva que minimiza el sangrado y amplía la temperatura de funcionamiento máxima (de 260 a 280 ̊C).
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Método de enlazado patentado que amplía las temperaturas de funcionamiento
  • Nivel de sangrado extremadamente bajo que mejora la sensibilidad y la identificación mediante bibliotecas
  • Alta estabilidad con oxígeno y agua
DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, BP20, HP-Wax, HP-INNOWax, SUPELCOWAX 10, AT-Wax, Nukol, CP Wax 52CB, ZB-Wax
  • Hidrocarburos aromáticos
  • Aditivos alimentarios
  • Aceites esenciales
  • Alcoholes
  • Ésteres
  • Aldehídos
  • Cetonas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0.25mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Trace™ TG-WAXMS
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 60m
Polaridad Polar
Descripción 60m x 0.25mm x 0.5um
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.