Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-WaxMS
Código de producto. 10503035 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30m
30 m
60 m
60m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10503035
Marca: Thermo Scientific™ 260X142P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta columna de GC polar de bajo sangrado y alta estabilidad para separaciones de alta polaridad para análisis de MS.
Para lograr separaciones de alta polaridad como parte del análisis de GC/MS, elija la columna para GC Thermo Scientific TRACE TR-WaxMS de bajo sangrado y alta polaridad. La columna TRACE TR-WaxMS se fabrica mediante una técnica de unión exclusiva que minimiza el sangrado y amplía la temperatura de funcionamiento máxima (de 260 a 280 ̊C).
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Método de unión patentado para temperaturas de funcionamiento ampliadas
  • Sangrado extremadamente bajo para mejorar la sensibilidad y las coincidencias de bibliotecas
  • Alta estabilidad con oxígeno y agua
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos aromáticos
  • Aditivos alimentarios
  • Aceites esenciales
  • Alcoholes
  • Ésteres
  • Aldehídos
  • Cetonas
Calidad y reproducibilidad excelentes:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
Usos recomendados:
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Amina-alifática
  • Amina-aromática
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TG-WAXMS
Tipo USP G16
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para hidrocarburos aromáticos, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas, GC/MS para aditivos alimentarios y aceites esenciales
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.