Descripción
Analice una amplia gama de compuestos polares con la columna de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Una fase basada en polietilenglicol ideal para el análisis de compuestos polares. Está muy entrecruzada y completamente desactivada para proporcionar formas de pico excelentes incluso con alcoholes de cadena corta.
- Fase polar, polietilenglicol
- Muy entrecruzadas y completamente desactivadas
- Lavables en disolvente
Aplicaciones:
- Ésteres
- Alcoholes
- Cetonas
- Glicoles
- Isómeros aromáticos
Excelente calidad y reproducibilidad:
Uso recomendado:
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Robustez extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
- Aldehídos
- Aceites esenciales
Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aminas–alifáticas
- Aminas–aromáticas
- Herbicidas
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Fenoles
- Volátiles
Similar a:
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240/260 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-WAX |
| Tipo USP | G16, G20 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC para ésteres, GC para alcoholes, GC para cetonas, GC para glicoles, GC para isómeros aromáticos |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Polaridad | Polar |
| Mehr anzeigen |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.