Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-Wax
Código de producto. 10458464 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10m
15 m
15m
30 m
60 m
60m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10458464 15 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10691386 10m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10213033 15m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10059142 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10170643 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10642094 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10315253 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10469234 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10120983 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10333993 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10545475 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10743697 60m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10512075 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10130983 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10796324 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10147834 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10712517 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
17 options
Código de producto. 10458464
Marca: Thermo Scientific™ 260W286P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice una amplia gama de compuestos polares con esta columna para GC de alta polaridad y bajo sangrado para uso general.
Analice una amplia gama de compuestos polares con la columna de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Una fase basada en polietilenglicol ideal para el análisis de compuestos polares. Está muy entrecruzada y completamente desactivada para proporcionar formas de pico excelentes incluso con alcoholes de cadena corta.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, polietilenglicol
  • Muy entrecruzadas y completamente desactivadas
  • Lavables en disolvente
Aplicaciones:
  • Ésteres
  • Alcoholes
  • Cetonas
  • Glicoles
  • Isómeros aromáticos
Excelente calidad y reproducibilidad:
Uso recomendado:
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
  • Rendimiento fiable y reproducible
  • Aldehídos
  • Aceites esenciales
Usos alternativos:
  • Ácidos
  • Alcoholes
  • Alcoholes en las bebidas
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • Aminas–alifáticas
  • Aminas–aromáticas
  • Herbicidas
  • Cetonas
  • Nitroaromáticos
  • Fenoles
  • Volátiles
Similar a:
  • DB-Wax
  • BP20
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-WAX
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 240/260 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-WAX
Tipo USP G16, G20
Para utilizar con (aplicación) GC para ésteres, GC para alcoholes, GC para cetonas, GC para glicoles, GC para isómeros aromáticos
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 15 m
Polaridad Polar
Descripción 15 m x 0,53 mm x 1 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.