Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-V1
Código de producto. 10111383 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 m
30 m
30m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1 μm
1,4 µm
1,8 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10111383
Marca: Thermo Scientific™ 260V396P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas de polaridad media y película gruesa.
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 son columnas de polaridad media y películas gruesas.
  • Fase de polaridad media, 6 % de cianopropilfenil polisiloxano
  • Películas gruesas para el análisis de analitos volátiles
  • Sangrado bajo adecuado para la detección por MS
  • Similares a: DB-624, BPX volátiles, Rtx volátiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recomendada para:
  • Compuestos orgánicos volátiles
  • Alcoholes
  • EPA 502.2, 608 y 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 280/300 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-V1
Tipo USP G43
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para compuestos orgánicos volátiles, GC/MS para alcoholes, GC/MS para EPA 502.2, 608 y 624
Grosor de película 3 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 30 m x 0,53 mm x 3 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.