Learn More
Thermo Scientific™ Columnas GC TRACE™ TR-SimDist
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Grosor de película:
0.10μm
2,65 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para los exigentes requisitos de análisis de destilación simulada de alta temperatura, seleccione la columna Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist. La columna cuenta con una sólida fase de entrecruzado con un límite de temperatura de funcionamiento de 400 ºC. Su perfil estable de bajo sangrado facilita una sustracción de fondo uniforme (una práctica común en este tipo de análisis).
- Fase no polar, dimetil polisiloxano al 100%
- Optimizadas para análisis de destilación simulada
- Elevada temperatura límite
- Fuertemente entrelazada
DB-HT Sim Dis, DB-2887, BPX1, Rtx-2887, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887
- Hidrocarburos de alto peso molecular
- Destilación simulada
- ASTM D2887, D6532
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.53mm |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-SimDist |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
| Grosor de película | 0.10μm |
| Longitud (métrico) | 10m |
| Descripción | 10m x 0.53mm x 0.1um |