Learn More
Thermo Scientific™ Columnas GC TRACE™ TR-SimDist
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Grosor de película:
0.10μm
2,65 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para los exigentes requisitos de análisis de destilación simulada de alta temperatura, seleccione la columna Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist. La columna cuenta con una sólida fase de entrecruzado con un límite de temperatura de funcionamiento de 400 ºC. Su perfil estable de bajo sangrado facilita una sustracción de fondo uniforme (una práctica común en este tipo de análisis).
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
- Fase no polar, 100 % dimetilpolisiloxano
- Optimizadas para análisis de destilación simulada
- Límites de temperatura altos (400 °C para películas < 1,0 µm; 370 °C para películas de 2,65 µm)
- Sólido entrecruzado
- Hidrocarburos de alto peso molecular
- Destilación simulada
- ASTM D2887, D6532
- Destilación simulada
- Petróleo
- Xilenos
- DB-HT Sim Dis
- DB-2887
- BPX1
- Rtx™-2887
- HP-1
- Petrocol™ 2887
- Petrocol™ EX2887
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-SimDist |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
| Grosor de película | 2,65 μm |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Descripción | 10 m x 0,53 mm x 2,65 µm |