Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FFAP
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija las columnas para GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP para lograr una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
- Fase polar, TPA polietilenglicol modificado
- Fase ligada FFAP
- Sometidas a pruebas de control de calidad para análisis de compuestos ácidos
- Equivalentes a USP G25 y G35
- Calidad y reproducibilidad excelentes
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Robustez extraordinaria para separaciones difíciles de analizar
- Rendimiento fiable y reproducible
Uso recomendado:
- Ácidos
- Análisis FFAP
- Alcoholes
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 240/250 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,53 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-FFAP |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC para análisis de FFAP, GC para análisis de compuestos ácidos |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 15 m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | 15 m x 0,53 mm x 0,5 µm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.