Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TRACE™ TR-FFAP
Código de producto. 10447514 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
0.5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10447514
Marca: Thermo Scientific™ 260N225P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantiene un bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija estas columnas para una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas. Elija las columnas para GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP para lograr una robustez extraordinaria en separaciones difíciles de analizar.
Diseñado específicamente para el análisis de FFAP:
  • Fase polar, TPA polietilenglicol modificado
  • Fase ligada FFAP
  • Sometidas a pruebas de control de calidad para análisis de compuestos ácidos
  • Equivalentes a USP G25 y G35
  • Calidad y reproducibilidad excelentes
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Robustez extraordinaria para separaciones difíciles de analizar
  • Rendimiento fiable y reproducible
Uso recomendado:
  • Ácidos
  • Análisis FFAP
  • Alcoholes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 240/250 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-FFAP
Tipo USP G25, G35
Para utilizar con (aplicación) GC para análisis de FFAP, GC para análisis de compuestos ácidos
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar
Descripción 30 m x 0,53 mm x 0,5 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.