Descripción
Elija las columnas GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME para la separación de los isómeros cis/trans y ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) con varios grados de insaturación. La columna TRACE TR-FAME es una fase basada en cianopropilfenil diseñada específicamente para la separación de FAME. También es adecuada para cualquier aplicación que requiera una columna de alta polaridad para su uso con la detección MS.
Calidad y reproducibilidad excelentes
- Bajo sangrado para MS, incluso a temperaturas elevadas
- Resistencia extraordinaria para separaciones difíciles
- Rendimiento fiable y reproducible
- Fase polar, 70 % cianopropil polisilfenilsiloxano
- Temperatura de funcionamiento más alta que otras columnas
Aplicaciones:
- FAME
- Isómeros FAME cis/trans
Usos recomendados:
- FAME
Similar a:
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23
- AT™-Silar
- PE-23
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 250/260 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-FAME |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para el análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), GC/MS para el análisis de isómeros cis/trans de FAME |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Polaridad | Polar |
| Descripción | 25 m x 0,32 mm x 0,25 μm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.