Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas para cromatografía de gases TRACE TR-5MS Thermo Scientific™ incorporan una fase de GCMS popular para muchas aplicaciones.
- Fase no polar, 5 % fenil polisilfenilsiloxano
- Bajo sangrado y elevada estabilidad
- Alta relación señal-ruido para un aumento de la sensibilidad
- Alto nivel de resistencia al oxígeno y a la contaminación del agua
- Similares a B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx- 5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recomendada para:
- Hidrocarburos
- Disolventes
- Pesticidas
- Herbicidas
- Fenoles
- Aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 360/370 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-5 MS |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para hidrocarburos, GC/MS para disolventes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para herbicidas, GC/MS para fenoles, GC/MS para aminas |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | No polar |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.