Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5HT
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
30 m
Grosor de película:
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-5HT Thermo Scientific™ ofrecen unos límites mayores de temperatura que pueden alcanzar los 400 °C.
- Fase no polar, 5 % fenil policarborano-siloxano
- Permitir la elución de hidrocarburos de mayor punto de ebullición hasta C100
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Similares a DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
- Hidrocarburos
- Disolventes
- Pesticidas
- Herbicidas
- Fenoles
- Aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 380/400 °C |
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Línea de productos | TRACE |
| Fase estacionaria | Trace™ TR-5 HT |
| Tipo USP | G27, G36 |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Descripción | 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm |