Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5HT
Código de producto. 10168084 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
30 m
Grosor de película:
0,25 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10168084
Marca: Thermo Scientific™ 260H030P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para CG TRACE TR-5HT Thermo Scientific™ ofrecen unos límites mayores de temperatura que pueden alcanzar los 400 °C.
Las columnas para CG TRACE TR-5HT Thermo Scientific™ ofrecen unos límites mayores de temperatura que pueden alcanzar los 400 °C.
  • Fase no polar, 5 % fenil policarborano-siloxano
  • Permitir la elución de hidrocarburos de mayor punto de ebullición hasta C100
  • Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
  • Similares a DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
  • Hidrocarburos
  • Disolventes
  • Pesticidas
  • Herbicidas
  • Fenoles
  • Aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 380/400 °C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-5 HT
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 12 m
Descripción 12 m x 0,32 mm x 0,1 µm