Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-50MS
Código de producto. 10618895 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
15m
30 m
30m
60m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10618895 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10350955 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10576565 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10055724 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10744627 60m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10046204 15m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10671196 30m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10618895
Marke: Thermo Scientific™ 260R142P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
Las columnas para CG TRACE TR-50MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media ideales para aplicaciones de GC/MS.
  • Fase de polaridad media, 50% fenil polisilfenilsiloxano
  • El bajo sangrado disminuye la contaminación por MS
  • Especialmente útil para aplicaciones que requieren una temperatura más alta y más polaridad que una columna de fenil de 5 %
  • La inercia de columna produce la mínima formación de picos y reduce la descomposición de muestras sensibles
  • Similares a: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recomendada para:
  • Herbicidas
  • Drogas
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Productos farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatura máxima 360/370 °C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-50 MS
Tipo USP G3
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para herbicidas, GC/MS para drogas, GC/MS para EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS para productos farmacéuticos
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polaridad media
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.