Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-5
Código de producto. 10585415 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 m
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
7 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10585415 30 m 0,53 mm 1,5 µm cada uno
10219844 7 m 0,32 mm 0,25 μm 1 PCS
10374603 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10079372 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10243263 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10253263 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10384173 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10424963 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10293593 30m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10735983 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10532465 30 m 0,53 mm 0,5 μm cada uno
10262005 100 m 0,32 mm 0,5 μm 1 PCS
10516765 15m 0,53 mm 1 μm cada uno
10096004 30 m 0,32 mm 1 μm cada uno
10089182 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
10107504 60m 0,32 mm 1 μm cada uno
10223423 30 m 0,53 mm 5 μm cada uno
17 options
Código de producto. 10585415
Marca: Thermo Scientific™ 260E336P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estas excelentes columnas de inicio para el desarrollo de métodos, capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
Las columna para GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 son unas columnas de inicio excelentes para el desarrollo de métodos y son capaces de realizar la mayoría de las separaciones necesarias.
  • Fase no polar, 5 % fenilmetil polisiloxano
  • Temperatura de funcionamiento alta y sangrado extremadamente bajo
  • Ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones
  • Similares a: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recomendada para:
  • Alcoholes
  • Ácidos grasos libres
  • Aromáticos
  • Aromas
  • Pesticidas de baja polaridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 320/340 °C
Diámetro (métrico) 0,53 mm
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Línea de productos TRACE
Fase estacionaria Trace™ TR-5
Tipo USP G27, G36
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para alcoholes, GC/MS para ácidos grasos libres, GC/MS para aromas, GC/MS para sabores, GC/MS para pesticidas de baja polaridad
Grosor de película 1,5 µm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Descripción 30 m x 0,53 mm x 1,5 µm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.